1-Chloorbutaan ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: n-Butyl Chloride
A11494.0F A11494.AP
A11494.0FEA 88.1 EUR
A11494.0F A11494.AP
1-Chloorbutaan ≥99%
1-Chloorbutaan
Formule: CH₃(CH₂)₃Cl
MW: 92.57 g/mol
Kookpunt: 77…78 °C
Smeltpunt: –123 °C
Dichtheid: 0.886
Vlampunt: –12 °C (10 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001009
CAS nummer: 109-69-3
EINECS: 203-696-6
UN: 1127
ADR: 3 II
Merck Index: 13,01559
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bd980eb6e7ecd91951d46d0ea510119e976dc0&vid=5231549172a609ad96623a80204b11c7c0c69273&prid=web&clid=SAPDAM