2,4-Dichloro-3-cyanopyridine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H63347.03
H63347.06
H63347.03EA
91.9
EUR
H63347.03
H63347.06
2,4-Dichloro-3-cyanopyridine 95%
2,4-Dichloro-3-cyanopyridine
Purity: 95%
CAS No.: 180995-12-4
Molecular Formula: C6H2Cl2N2
Formula Weight: 173.00
Physical Form: Solid
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD09750302
Formule:
C₆H₂Cl₂N₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09750302 CAS nummer: 180995-12-4 ADR: 6.1,III |