Methyl thiazole-2-carboxylate 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H63496.03
H63496.06
H63496.03EA
88.4
EUR
H63496.03
H63496.06
Methyl thiazole-2-carboxylate 95%
Methyl thiazole-2-carboxylate
Purity: 95%
CAS No.: 55842-56-3
Molecular Formula: C5H5NO2S
Formula Weight: 143.16
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD18075580
Formule:
C₅H₅NO₂S Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD18075580 CAS nummer: 55842-56-3 |