2,4-Dimethoxy-1-fluorobenzene 97%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 97%
CAS No.: 17715-70-7
Molecular Formula: C8H9FO2
Formula Weight: 156.15
Flash Point: 105°(221°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.188
Appearance: Pale yellow
MDL No.: MFCD00042265
Formule:
C₈H₉FO₂ Dichtheid: 1,188 Vlampunt: 105 °C (221 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00042265 CAS nummer: 17715-70-7 EINECS: 605-794-8 |