2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-1-(bromomethyl)-3-fluorobenzene
H63632.06 H63632.03
H63632.06EA 181 EUR
H63632.06 H63632.03
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide 98%
2-Bromo-3-fluorobenzyl bromide
Purity: 98% CAS No.: 1184918-22-6 Molecular Formula: C7H5Br2F Formula Weight: 267.92 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD12911576
Formule: C₇H₅Br₂F
MW: 267.923 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12911576
CAS nummer: 1184918-22-6
ADR: 8 III