5-Bromotryptamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H63653.MD
H63653.03
H63653.06
H63653.MDEA
82.5
EUR
H63653.MD
H63653.03
H63653.06
5-Bromotryptamine 97%
5-Bromotryptamine
Purity: 97%
CAS No.: 3610-42-2
Molecular Formula: C10H11BrN2
Formula Weight: 239.11
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00130169
Formule:
C₁₀H₁₁BrN₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00130169 CAS nummer: 3610-42-2 EINECS: 222-779-8 |