5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H63711.03
H63711.06
H63711.03EA
94.7
EUR
H63711.03
H63711.06
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 96%
5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Purity: 96%
CAS No.: 253870-02-9
Molecular Formula: C8H9NO3
Formula Weight: 167.16
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD06202342
Formule:
C8H9NO3 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06202342 CAS nummer: 253870-02-9 |