Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H63719.03
H63719.06
H63719.03EA
151
EUR
H63719.03
H63719.06
Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate 97%
Methyl-3-amino-5-methylthiophene-2-carboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 76575-71-8
Molecular Formula: C7H9NO2S
Formula Weight: 171.22
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD00130095
Formule:
C₇H₉NO₂S Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00130095 CAS nummer: 76575-71-8 |