p-Toluenesulphonic acid monohydrate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Toluene-4-sulphonic acid monohydrate
A14119.0B A14119.0I A14119.30
A14119.0BEA 59.6 EUR
A14119.0B A14119.0I A14119.30
p-Toluenesulphonic acid monohydrate ≥98%
p-Toluenesulphonic acid monohydrate
Formule: C₇H₈O₃S·1H₂O
Kookpunt: 140 °C (20 mmHg)
Smeltpunt: 103…106 °C (anhydr.)
Dichtheid: 1,24
Vlampunt: 150 °C (302 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142137
CAS nummer: 6192-52-5
EINECS: 203-180-0
UN: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 14,9533