1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H63845.MD
H63845.03
H63845.06
H63845.MDEA
49.4
EUR
H63845.MD
H63845.03
H63845.06
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea 97%
1-[3-(Dimethylamino)propyl]-3-ethylurea
Purity: 97%
CAS No.: 32897-26-0
Molecular Formula: C8H19N3O
Formula Weight: 173.26
Beilstein Reference: 4961600
MDL No.: MFCD00027752
Formule:
C₈H₁₉N₃O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00027752 CAS nummer: 32897-26-0 |