2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H63848.03 H63848.06
H63848.03EA 116 EUR
H63848.03 H63848.06
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine 96%
2-Iodo-5-trifluoromethylpyridine
Purity: 96% CAS No.: 100366-75-4 Molecular Formula: C6H3F3IN Formula Weight: 272.99 MDL No.: MFCD08741351
Formule: C₆H₃F₃IN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08741351
CAS nummer: 100366-75-4