1-(Methylsulphonyl)piperazine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H63870.06
H63870.14
H63870.22
H63870.06EA
47.5
EUR
H63870.06
H63870.14
H63870.22
1-(Methylsulphonyl)piperazine 97%
1-(Methylsulphonyl)piperazine
Purity: 97%
CAS No.: 55276-43-2
Molecular Formula: C5H12N2O2S
Formula Weight: 164.23
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD02153225
Formule:
C₅H₁₂N₂O₂S Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02153225 CAS nummer: 55276-43-2 |