4-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-ol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(4-Fluorophenyl)-4-hydroxypiperidine
H63892.MD H63892.03 H63892.06
H63892.MDEA 35.3 EUR
H63892.MD H63892.03 H63892.06
4-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-ol 97%
4-(4-Fluorophenyl)piperidin-4-ol
Purity: 97% CAS No.: 3888-65-1 Molecular Formula: C11H14FNO Formula Weight: 195.23 Physical Form: Solid MDL No.: MFCD00023146
Formule: C₁₁H₁₄FNO
MW: 195.237 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023146
CAS nummer: 3888-65-1
EINECS: 223-431-8