2-bromo-5-methylthiazole 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-5-methylthiazole
H63951.03 H63951.06
H63951.03EA 33.2 EUR
H63951.03 H63951.06
2-bromo-5-methylthiazole 98%
2-bromo-5-methylthiazole
Purity: 98% CAS No.: 41731-23-1 Molecular Formula: C4H4BrNS Formula Weight: 178.05 MDL No.: MFCD08460610
Formule: C₄H₄BrNS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08460610
CAS nummer: 41731-23-1