2-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H64106.03
H64106.06
H64106.03EA
116
EUR
H64106.03
H64106.06
2-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid 98%
2-(Trifluoromethyl)-5-pyridineboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 868662-36-6
Molecular Formula: C6H5BF3NO2
Formula Weight: 190.92
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD07375381
Formule:
C₆H₅BF₃NO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07375381 CAS nummer: 868662-36-6 |