5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H64141.MD
H64141.03
H64141.MDEA
108
EUR
H64141.MD
H64141.03
5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid 95%
5-(Trifluoromethyl)anthranilic acid
Purity: 95%
CAS No.: 83265-53-6
Molecular Formula: C8H6F3NO2
Formula Weight: 205.14
Flash Point:
Formule:
C₈H₆F₃NO₂ Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01569537 CAS nummer: 83265-53-6 |