3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H64212.06
H64212.14
H64212.22
H64212.06EA
49.5
EUR
H64212.06
H64212.14
H64212.22
3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole 98%
3-Bromo-9-phenyl-9H-carbazole
Purity: 98%
CAS No.: 1153-85-1
Molecular Formula: C18H12BrN
Formula Weight: 322.20
Physical Form: Solid
Melting Point: 97-98°
Beilstein Reference: 1315492
MDL No.: MFCD11977305
Formule:
C18H12BrN Smeltpunt: 97…98 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD11977305 CAS nummer: 1153-85-1 |