4-Azaindole 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine, 1H-Pyrrolo[2,3-e]pyridine
H64224.03
H64224.06
H64224.03EA
70.5
EUR
H64224.03
H64224.06
4-Azaindole 97%
4-Azaindole
Purity: 97%
CAS No.: 272-49-1
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Physical Form: Solid
Melting Point: 125-127°
Beilstein Reference: 109683
MDL No.: MFCD00971977
Formule:
C₇H₆N₂ MW: 118.14 g/mol Smeltpunt: 125…127 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00971977 CAS nummer: 272-49-1 |