4-Bromopicolinic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H64244.03
H64244.06
H64244.14
H64244.03EA
39.1
EUR
H64244.03
H64244.06
H64244.14
4-Bromopicolinic acid 97%
4-Bromopicolinic acid
Purity: 97%
CAS No.: 30766-03-1
Molecular Formula: C6H4BrNO2
Formula Weight: 202.01
Melting Point: 177-179°
Beilstein Reference: 471891
MDL No.: MFCD03426665
Formule:
C₆H₄BrNO₂ Smeltpunt: 177…179 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03426665 CAS nummer: 30766-03-1 |