(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H64289.06
H64289.14
H64289.06EA
90
EUR
H64289.06
H64289.14
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate 98%
(S)-Oxiran-2-ylmethyl-3-nitrobenzenesulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 115314-14-2
Molecular Formula: C9H9NO6S
Formula Weight: 259.23
Melting Point: 63-66°
Beilstein Reference: 4704457
MDL No.: MFCD00064582
Formule:
C₉H₉NO₆S Smeltpunt: 63…66 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00064582 CAS nummer: 115314-14-2 |