4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
2-Methyl-4-methoxybenzaldehyde
H64295.03
H64295.06
H64295.03EA
46.4
EUR
H64295.03
H64295.06
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde 95%
4-Methoxy-2-methylbenzaldehyde
Purity: 95%
CAS No.: 52289-54-0
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Flash Point:
Formule:
C₉H₁₀O₂ MW: 150.18 g/mol Kookpunt: 262…267 °C (literatuur) Dichtheid: 1.107 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02261771 CAS nummer: 52289-54-0 |