3-Bromo-6-chloro-2-methylpyridine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H64333.06
H64333.14
H64333.06EA
25.9
EUR
H64333.06
H64333.14
3-Bromo-6-chloro-2-methylpyridine 98%
3-Bromo-6-chloro-2-methylpyridine
Purity: 98%
CAS No.: 132606-40-7
Molecular Formula: C6H5BrClN
Formula Weight: 206.47
Physical Form: Liquid
Melting Point: 46-47°
Boiling Point: 80-84°/2mm lit.
Beilstein Reference: 4243997
MDL No.: MFCD07375117
Formule:
C₆H₅BrClN Kookpunt: 80…84 °C (2 mmHg) (literatuur) Smeltpunt: 46…47 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07375117 CAS nummer: 132606-40-7 |