2-Isopropoxy-5-pyridineboronic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H64461.MD
H64461.06
H64461.MDEA
47
EUR
H64461.MD
H64461.06
2-Isopropoxy-5-pyridineboronic acid 97%
2-Isopropoxy-5-pyridineboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 870521-30-5
Molecular Formula: C8H12BNO3
Formula Weight: 181.00
Physical Form: Solid
MDL No.: MFCD07368870
Formule:
C₈H₁₂BNO₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07368870 CAS nummer: 870521-30-5 |