5-Methylpicolinonitrile 97+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H64539.06
H64539.14
H64539.06EA
93.6
EUR
H64539.06
H64539.14
5-Methylpicolinonitrile 97+%
5-Methylpicolinonitrile
Purity: 97+%
CAS No.: 1620-77-5
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Physical Form: Solid
Melting Point: 72-75°
Beilstein Reference: 111125
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD06200830
Formule:
C7H6N2 Smeltpunt: 72…75 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06200830 CAS nummer: 1620-77-5 EINECS: 216-589-4 ADR: 6.1,III |