2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H64605.03
H64605.06
H64605.03EA
105
EUR
H64605.03
H64605.06
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 98%
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 64622-16-8
Molecular Formula: C7H4BrClO
Formula Weight: 219.46
Physical Form: Solid
Melting Point: 81-86°
Beilstein Reference: 2613087
MDL No.: MFCD00266792
Formule:
C₇H₄BrClO Smeltpunt: 81…86 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00266792 CAS nummer: 64622-16-8 |