2-Bromodibenzothiophene 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H64645.06
H64645.14
H64645.06EA
139
EUR
H64645.06
H64645.14
2-Bromodibenzothiophene 98%
2-Bromodibenzothiophene
Purity: 98%
CAS No.: 22439-61-8
Molecular Formula: C12H7BrS
Formula Weight: 263.15
Melting Point: 123-129° lit
Beilstein Reference: 142203
MDL No.: MFCD00089285
Formule:
C₁₂H₇BrS Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00089285 CAS nummer: 22439-61-8 |