2-bromo-1-(o-tolyl)ethanone 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Bromo-1-(o-tolyl)ethan-1-one, 2-Bromo-2'-methylacetophenone
H64651.03
H64651.06
H64651.03EA
104
EUR
H64651.03
H64651.06
2-bromo-1-(o-tolyl)ethanone 98%
2-Bromo-1-(o-tolyl)ethanone
Purity: 98%
CAS No.: 51012-65-8
Molecular Formula: C9H9BrO
Formula Weight: 213.07
Boiling Point: 81-83°
Beilstein Reference: 508116
MDL No.: MFCD04038955
Formule:
C₉H₉BrO MW: 213.074 g/mol Kookpunt: 81…83 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04038955 CAS nummer: 51012-65-8 |