4,4'-Dibromotriphenylamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
N,N-Bis(p-bromophenyl)aniline
H64666.03
H64666.06
H64666.03EA
59.8
EUR
H64666.03
H64666.06
4,4'-Dibromotriphenylamine 98%
4,4'-Dibromotriphenylamine
Purity: 98%
CAS No.: 81090-53-1
Molecular Formula: C18H13Br2N
Formula Weight: 403.12
Flash Point:
Formule:
C₁₈H₁₃Br₂N MW: 403.12 g/mol Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00060104 CAS nummer: 81090-53-1 |