4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H64711.03
H64711.06
H64711.03EA
40
EUR
H64711.03
H64711.06
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole 98%
4-(Trifluoromethyl)-1H-imidazole
Purity: 98%
CAS No.: 33468-69-8
Molecular Formula: C4H3F3N2
Formula Weight: 136.08
Physical Form: Solid
Melting Point: 148-150°
MDL No.: MFCD08458860
Formule:
C₄H₃F₃N₂ Smeltpunt: 148…150 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08458860 CAS nummer: 33468-69-8 |