3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H64748.03
H64748.06
H64748.03EA
84
EUR
H64748.03
H64748.06
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 1031929-01-7
Molecular Formula: C6H2BrF4N
Formula Weight: 243.99
Flash Point: 30°(86°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.774
Refractive Index: 1.4600
UN No.: UN1992
MDL No.: MFCD08061304
Formule:
C₆H₂BrF₄N Dichtheid: 1,774 Vlampunt: 30 °C (86 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08061304 CAS nummer: 1031929-01-7 ADR: 3,III |