1-Ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate
H27400.18 H27400.06
H27400.18EA 411 EUR
H27400.18 H27400.06
1-Ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate ≥98%
1-Ethyl-3-methylimidazolium diethylphosphate
Formule: C₁₀H₂₁N₂O₄P
Smeltpunt: 19…21 °C
Dichtheid: 1,157
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09953486
CAS nummer: 848641-69-0
ADR: 8,II