Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 4-formylpyrrole-2-carboxylate, Ethyl 4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
H64776.03 H64776.06
H64776.03EA 61.7 EUR
H64776.03 H64776.06
Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 96%
Ethyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Purity: 96% CAS No.: 7126-57-0 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: 101-105° Beilstein Reference: 473842 MDL No.: MFCD04122505
Formule: C₈H₉NO₃
MW: 167.164 g/mol
Smeltpunt: 101…105 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04122505
CAS nummer: 7126-57-0