1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H64782.06
H64782.14
H64782.22
H64782.06EA
46.6
EUR
H64782.06
H64782.14
H64782.22
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene 95%
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene
Purity: 95%
CAS No.: 2339-78-8
Molecular Formula: C6H2Cl2FNO2
Formula Weight: 209.99
Flash Point:
Formule:
C₆H₂Cl₂FNO₂ Kookpunt: 247 °C Smeltpunt: 17 °C Dichtheid: 1,596 Vlampunt: >113 °C (235 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00075330 CAS nummer: 2339-78-8 |