Methyl-5-bromo-2-chloronicotinate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H64791.14
H64791.22
H64791.14EA
104
EUR
H64791.14
H64791.22
Methyl-5-bromo-2-chloronicotinate 98%
Methyl-5-bromo-2-chloronicotinate
Purity: 98%
CAS No.: 78686-79-0
Molecular Formula: C7H5BrClNO2
Formula Weight: 250.48
Flash Point:
Formule:
C₇H₅BrClNO₂ Smeltpunt: 48…53 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03844848 CAS nummer: 78686-79-0 |