Methyl-2-chloronicotinate 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Methyl 2-chloronicotinate, Methyl 2-chloropyridine-3-carboxylate
H64798.06
H64798.14
H64798.22
H64798.06EA
36.6
EUR
H64798.06
H64798.14
H64798.22
Methyl-2-chloronicotinate 98%
Methyl-2-chloronicotinate
Purity: 98%
CAS No.: 40134-18-7
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Flash Point:
Formule:
C₇H₆ClNO₂ Kookpunt: 150 °C (1 mmHg) Dichtheid: 1,314 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01318629 CAS nummer: 40134-18-7 EINECS: 254-805-9 |