Dimethyl-2,3-pyridinedicarboxylate 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Dimethyl pyridine-2,3-dicarboxylate
H64939.06
H64939.14
H64939.06EA
30.8
EUR
H64939.06
H64939.14
Dimethyl-2,3-pyridinedicarboxylate 95%
Dimethyl-2,3-pyridinedicarboxylate
Purity: 95%
CAS No.: 605-38-9
Molecular Formula: C9H9NO4
Formula Weight: 195.17
Physical Form: Solid
Melting Point: 53-58°
Beilstein Reference: 159846
MDL No.: MFCD00186549
Formule:
C₉H₉NO₄ Smeltpunt: 53…58 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00186549 CAS nummer: 605-38-9 |