Agarose gel laadkleurstof 6X voor elektroforese, alkalisch
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
J62157.AB J62157.AC
J62157.ABEA 105 EUR
J62157.AB J62157.AC
Agarose gel laadkleurstof 6X voor elektroforese, alkalisch
Kleurstoffen Kleuringen voor elektroforese
Agarosegellaadkleurstof (6X), alkalisch wordt gebruikt bij DNA-gelanalyse in alkalische toestand.
  • 300 mm natriumhydroxide
  • 6 mm EDTA
  • 0,25% broomkresolgroen
  • 0,25% xyleencyanol FF
  • 18% Ficoll®
Gebruikt bij agarosegelelektroforese.