Mupirocin 92%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
J66347.MC
J66347.MF
J66347.MCEA
664
EUR
J66347.MC
J66347.MF
Mupirocin 92%
Mupirocin
Purity: 92%
CAS No.: 12650-69-0
Molecular Formula: C26H44O9
Formula Weight: 500.62
Flash Point:
Formule:
C₂₆H₄₄O₉ Kookpunt: 672 °C Smeltpunt: 77…78 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01711620 CAS nummer: 12650-69-0 Merck Index: 14,6302 |