Ethidiumbromide 98% for molecular biology
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
J67270.14EA 739 EUR
J67270.14
Ethidiumbromide 98% for molecular biology
Ethidiumbromide
Formule: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394,31 g/mol
Smeltpunt: ∼ 261 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011724
CAS nummer: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2811
ADR: 6.1,I