Platinum 10% on carbon, dry
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L00469.03
L00469.06
L00469.14
L00469.03EA
45.3
EUR
L00469.03
L00469.06
L00469.14
Platinum 10% on carbon, dry
Platinum
CAS No.: 7440-06-4
Odour: Odourless
UN No.: UN1325
MDL No.: MFCD00011179
Formule:
Pt Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011179 CAS nummer: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 UN: 1325 ADR: 4.1,III Merck Index: 14,7529 |