2-Chloro-2,2-difluoroacetamide 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L00785.06
L00785.14
L00785.06EA
119
EUR
L00785.06
L00785.14
2-Chloro-2,2-difluoroacetamide 98%
2-Chloro-2,2-difluoroacetamide
Purity: 98%
CAS No.: 354-28-9
Molecular Formula: ClCF2CONH2
Formula Weight: 129.49
Melting Point: 79-84°
Beilstein Reference: 1753808
MDL No.: MFCD00039775
Formule:
ClCF₂CONH₂ Smeltpunt: 79…84 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00039775 CAS nummer: 354-28-9 EINECS: 206-555-7 |