4-(Methylthio)toluene 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Methylthioanisole, Methyl p-Tolyl sulphide
L02933.06
L02933.14
L02933.06EA
48.4
EUR
L02933.06
L02933.14
4-(Methylthio)toluene 97%
4-(Methylthio)toluene
Purity: 97%
CAS No.: 623-13-2
Molecular Formula: C8H10S
Formula Weight: 138.23
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5730
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 81-82°/18mm
Beilstein Reference: 1905733
UN No.: UN3334
MDL No.: MFCD00008560
Formule:
C₈H₁₀S MW: 138.23 g/mol Kookpunt: 81…82 °C (18 mmHg) Dichtheid: 1.029 Vlampunt: 85 °C (185 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008560 CAS nummer: 623-13-2 EINECS: 210-773-8 ADR: 9 III |