4,4'-Biphenyldicarbonitrile 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L03450.03
L03450.06
L03450.03EA
77.6
EUR
L03450.03
L03450.06
4,4'-Biphenyldicarbonitrile 98%
4,4'-Biphenyldicarbonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 1591-30-6
Molecular Formula: C14H8N2
Formula Weight: 204.23
Melting Point: 232-236°
Beilstein Reference: 1869917
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD00013805
Formule:
C₁₄H₈N₂ Smeltpunt: 232…236 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013805 CAS nummer: 1591-30-6 EINECS: 216-468-6 ADR: 6.1,III |