exo-3,6-Epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L03620.14
L03620.22
L03620.14EA
57
EUR
L03620.14
L03620.22
exo-3,6-Epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride ≥98%
exo-3,6-Epoxy-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride
Purity: 98+%
CAS No.: 6118-51-0
Molecular Formula: C8H6O4
Formula Weight: 166.13
Melting Point: 118-119°
Beilstein Reference: 10355
MDL No.: MFCD00151506
Formule:
C₈H₆O₄ Smeltpunt: 118…119 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00151506 CAS nummer: 6118-51-0 EINECS: 226-570-2 |