3-(Trifluoromethyl)crotonic acid 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L03816.06
L03816.14
L03816.06EA
87
EUR
L03816.06
L03816.14
3-(Trifluoromethyl)crotonic acid 96%
3-(Trifluoromethyl)crotonic acid
Purity: 96%
CAS No.: 69056-67-3
Molecular Formula: C5H5F3O2
Formula Weight: 154.09
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.3850
Melting Point: 28-30°
Boiling Point: 158-163°
Beilstein Reference: 1769204
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD00014374
Formule:
C₅H₅F₃O₂ Kookpunt: 158…163 °C Smeltpunt: 28…30 °C Dichtheid: 1,318 Vlampunt: 79 °C (174 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014374 CAS nummer: 69056-67-3 ADR: 8,III |