5-Oxohexanoic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
L03978.06 L03978.14
L03978.06EA 45.9 EUR
L03978.06 L03978.14
5-Oxohexanoic acid 97%
5-Oxohexanoic acid
Purity: 97% CAS No.: 3128-06-1 Molecular Formula: CH3CO(CH2)3CO2H Formula Weight: 130.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4451 Melting Point: 12-14° Boiling Point: 274-275° Beilstein Reference: 385840 MDL No.: MFCD00004412
Formule: C₆H₁₀O₃
Kookpunt: 274…275 °C
Smeltpunt: 12…14 °C
Dichtheid: 1,100
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004412
CAS nummer: 3128-06-1
EINECS: 221-511-7