7-Ethoxy-7-oxoheptanoic acid 98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 33018-91-6
Molecular Formula: C9H16O4
Formula Weight: 188.22
Flash Point:
Formule:
C₉H₁₆O₄ Kookpunt: 135…138 °C (1 mmHg) Smeltpunt: 10 °C Dichtheid: 1,06 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00014383 CAS nummer: 33018-91-6 EINECS: 251-346-6 |