2-(2-Thienyl)pyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L04775.03
L04775.06
L04775.03EA
53.9
EUR
L04775.03
L04775.06
2-(2-Thienyl)pyridine 97%
2-(2-Thienyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 3319-99-1
Molecular Formula: C9H7NS
Formula Weight: 161.23
Melting Point: 60-65°
Beilstein Reference: 508454
MDL No.: MFCD00044441
Formule:
C₉H₇NS Smeltpunt: 60…65 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00044441 CAS nummer: 3319-99-1 EINECS: 222-022-1 |