3-Bromo-2,4,6-trimethylnitrobenzene ≥90%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L05107.06
L05107.03
L05107.06EA
222
EUR
L05107.06
L05107.03
3-Bromo-2,4,6-trimethylnitrobenzene ≥90%
3-Bromo-2,4,6-trimethylnitrobenzene
Purity: 90+%
CAS No.: 90561-85-6
Molecular Formula: C9H10BrNO2
Formula Weight: 244.09
Melting Point: 56-62°
Boiling Point: 106-107°/1.3mm
Beilstein Reference: 1958703
MDL No.: MFCD00015924
Formule:
C₉H₁₀BrNO₂ Kookpunt: 106…107 °C (1,3 mmHg) Smeltpunt: 56…62 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00015924 CAS nummer: 90561-85-6 |