(3-Cyanopropyl)triethoxysilane 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L05367.14
L05367.22
L05367.14EA
48.6
EUR
L05367.14
L05367.22
(3-Cyanopropyl)triethoxysilane 97%
(3-Cyanopropyl)triethoxysilane
Purity: 97%
CAS No.: 1067-47-6
Molecular Formula: C9H19NO3
Formula Weight: 231.37
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 238-241°
Beilstein Reference: 1942237
MDL No.: MFCD00042636
Formule:
C₉H₁₉NO₃ Kookpunt: 238…241 °C Dichtheid: 0,961 Vlampunt: 74 °C (165 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00042636 CAS nummer: 1067-47-6 EINECS: 213-931-4 |